Tisk…
Nitronium tetrafluoroborate 0.5 M in sulpholane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
175130250 175132000
ACRO175130250EA 3560 CZK
ACRO175130250 ACRO175132000
Nitronium tetrafluoroborate 0.5 M in sulpholane
Nitronium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄NO₂
Hustota: 1,268 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011432
CAS číslo: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Solution
Strength 0.48 to 0.55 M
Melting point 88 to 92 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 60 °C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %