Dimethylzinc 1.2 mol/l in toluene, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
377241000
377248000
377241000.EA
11290
CZK
377241000.
377248000.
Dimethylzinc 1.2 mol/l in toluene, AcroSeal®
Dimethylzinc
Vzorec:
C₂H₆Zn MW: 95.478 g/mol Hustota: 0.93 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014854 CAS číslo: 544-97-8 EINECS: 208-884-1 UN: 3399 ADR: 4.3 I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Concentration | 11.5 to 12.5 wt% (On Zn basis) |