Tisk…
Diethylzinc 15% ∼1.1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
220809-100G 220809-800G
SIAL220809-100GEA 4840 CZK
SIAL220809-100G SIAL220809-800G
Diethylzinc 15% ∼1.1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Diethylzinc
Vzorec: C₄H₁₀Zn
MW: 123.51 g/mol
MDL Number: MFCD00009021
CAS číslo: 557-20-0
EINECS: 209-161-3