Tisk…
Diethylzinc 15% (w/w) 1 M in hexane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
205511001 205518000
205511001.EA 2750 CZK
205511001. 205518000.
Diethylzinc 15% (w/w) 1 M in hexane, AcroSeal®
Diethylzinc
Vzorec: C₄H₁₀Zn
Bod tání: 39…28 °C
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009021
CAS číslo: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN: 3394
ADR: 4.2,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow to grey-brown Solution
Titration Complexometric 0.85 to 1.00 M