Tisk…
Diethylzinc 1 mol/l in heptane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
406023-100ML 406023-800ML
SIAL406023-100MLEA 4240 CZK
SIAL406023-100ML SIAL406023-800ML
Diethylzinc 1 mol/l in heptane, Sigma-Aldrich®
Diethylzinc
Vzorec: C₄H₁₀Zn
MDL Number: MFCD00009021
CAS číslo: 557-20-0
EINECS: 209-161-3