Tisk…
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20365.0100 8.20365.1000
8.20365.0100EA 2160 CZK
8.20365.0100 8.20365.1000
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005926
CAS číslo: 13149-00-3
EINECS: 236-086-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 7 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 30 - 33 °C
Molar Mass 154.16 g/mol
Boiling Point 296 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 395 °C DIN 51794