Tisk…
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50236.03 H50236.MD
H50236.03EA 4740 CZK
H50236.03 H50236.MD
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 123533-41-5 Molecular Formula: C14H10N2O2 Formula Weight: 238.25 MDL No.: MFCD00269226
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269226
CAS číslo: 123533-41-5