Tisk…
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
H35916.03 H35916.06
H35916.03EA 1940 CZK
H35916.03 H35916.06
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01833013
CAS číslo: 353258-31-8