Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
275778-25G 275778-5G
SIAL275778-25GEA 10400 CZK
SIAL275778-25G SIAL275778-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine, Sigma-Aldrich®
Imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,1359 g/mol
MDL Number: MFCD00005553
CAS číslo: 274-76-0