Tisk…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
H35421.MD H35421.03
H35421.MDEA 1840 CZK
H35421.MD H35421.03
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄BrN₃
Bod tání: 207…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659617
CAS číslo: 885950-21-0