Tisk…
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,1'-Bis(di-t-butylphosphino)ferrocene, 1,1'-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ferrocene, DTBPF
M-Clarity™ quality level = MQ100
695149-1G 695149-250MG
SIAL695149-1GEA 4740 CZK
SIAL695149-1G SIAL695149-250MG
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene, Sigma-Aldrich®
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Vzorec: C₂₆H₄₄FeP₂
MW: 474,42 g/mol
MDL Number: MFCD01630818
CAS číslo: 84680-95-5