1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,1'-Bis(di-t-butylphosphino)ferrocene, 1,1'-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ferrocene, DTBPF
M-Clarity™ quality level = MQ100
695149-1G
695149-250MG
SIAL695149-1GEA
4740
CZK
SIAL695149-1G
SIAL695149-250MG
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene, Sigma-Aldrich®
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Vzorec:
C₂₆H₄₄FeP₂ MW: 474,42 g/mol |
MDL Number:
MFCD01630818 CAS číslo: 84680-95-5 |