4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17814.03
L17814.MD
L17814.03EA
3990
CZK
L17814.03
L17814.MD
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 352530-24-6
Molecular Formula: C8H11BO4S
Formula Weight: 214.05
Melting Point: 135-139°
MDL No.: MFCD02093076
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄S Bod tání: 135…139 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093076 CAS číslo: 352530-24-6 |