Tisk…
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (2-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
H52445.03 H52445.06
H52445.03EA 4260 CZK
H52445.03 H52445.06
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 330804-03-0 Molecular Formula: C7H9BO4S Formula Weight: 200.02 Melting Point: 78-84° MDL No.: MFCD02179472
Vzorec: C₇H₉BO₄S
MW: 200,02 g/mol
Bod tání: 78…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179472
CAS číslo: 330804-03-0