Tisk…
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
A15980.09 A15980.14 A15980.18 A15980.30
A15980.09EA 1960 CZK
A15980.09 A15980.14 A15980.18 A15980.30
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 15788-16-6 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 5686
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011555
CAS číslo: 15788-16-6