5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11730.06
A11730.14
A11730.06EA
2840
CZK
A11730.06
A11730.14
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 54454-10-3
Molecular Formula: C5H7ClN2
Formula Weight: 130.58
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 153-155°
MDL No.: MFCD00051650
Vzorec:
C₅H₇ClN₂ Bod varu: 153…155 °C Hustota: 1,137 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051650 CAS číslo: 54454-10-3 |