Tisk…
4-Bromo-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
374822-10G 374822-1G
SIAL374822-10GEA 0 CZK
SIAL374822-10G SIAL374822-1G
4-Bromo-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
MDL Number: MFCD00075602
CAS číslo: 2075-45-8