Tisk…
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenylthiazole-4-carboxylic acid
H54521.MD H54521.03 H54521.06
H54521.MDEA 1150 CZK
H54521.MD H54521.03 H54521.06
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 7113-10-2 Molecular Formula: C10H7NO2S Formula Weight: 205.23 Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00141954
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205,23 g/mol
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141954
CAS číslo: 7113-10-2