Tisk…
Methyl vanillate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
B24209.06 B24209.14 B24209.22
B24209.06EA 1370 CZK
B24209.06 B24209.14 B24209.22
Methyl vanillate ≥99%
Methyl vanillate
Purity: 99% CAS No.: 3943-74-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 62-66° Boiling Point: 285-287° MDL No.: MFCD00008438
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod varu: 285…287 °C
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008438
CAS číslo: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9