Tisk…
Methyl vanillate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
160300050 160300250 160301000
ACRO160300050EA 1110 CZK
ACRO160300050 ACRO160300250 ACRO160301000
Methyl vanillate 99%
Methyl vanillate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod varu: 285…287 °C (760 mmHg)
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008438
CAS číslo: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %