N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55476.MD
H55476.03
H55476.MDEA
3990
CZK
H55476.MD
H55476.03
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 16468-97-6
Molecular Formula: C12H10BrNO2S
Formula Weight: 312.18
MDL No.: MFCD00159375
Vzorec:
C₁₂H₁₀BrNO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00159375 CAS číslo: 16468-97-6 |