Tisk…
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
H26017.03 H26017.06
H26017.03EA 2340 CZK
H26017.03 H26017.06
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 6966-45-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.10 Melting Point: 93-96° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01631927
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₂S
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631927
CAS číslo: 6966-45-6
ADR: 8,II