2-Formylimidazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13883.06
L13883.14
L13883.06EA
3430
CZK
L13883.06
L13883.14
2-Formylimidazole ≥97%
2-Formylimidazole
Purity: 97%
CAS No.: 10111-08-7
Molecular Formula: C4H4N2O
Formula Weight: 96.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 4371302
MDL No.: MFCD00003544
Vzorec:
C₄H₄N₂O |
MDL Number:
MFCD00003544 CAS číslo: 10111-08-7 |