3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N3018-25MG
N3018-50MG
SIALN3018-25MGEA
6820
CZK
SIALN3018-25MG
SIALN3018-50MG
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec:
C₉H₁₂N₂ |
MDL Number:
MFCD00016913 CAS číslo: 5746-86-1 |