Tisk…
Systémy pro purifikaci nukleových kyselin a proteinů, KingFisher™ Flex
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
5400610 5400640 5400620 5400630
731-0139EA 1838250 CZK
731-0139 736-0684 731-0140 736-0683
Systémy pro purifikaci nukleových kyselin a proteinů, KingFisher™ Flex
Atomatizované systémy k purifikaci nukleových kyselin
Procesory magnetických částic KingFisher™ jsou navrženy tak, aby automatizovaly časově náročné zpracování vzorků nukleových kyselin, proteinů nebo buněk prakticky z jakéhokoli zdroje (například z krve, buněčných kultur, tkáňových lyzátů, půdy nebo výkalů). Řada KingFisher™ se skládá z přístrojů s různou výkonností a objemovou kapacitou, které splňují individuální potřeby zpracování vzorků. Každý systém se skládá z přístroje, speciálně navržených plastových potřeb a softwaru. Systémy KingFisher™ se postarají o rychlou a reprodukovatelnou purifikaci vysoce kvalitní DNA, RNA, proteinů a buněk v nejrůznějších aplikacích od genomiky a proteomiky přes výzkum a vývoj léčiv, forenzní metody, výzkum biomarkerů, kontroly kvality až po veterinární testy.
  • Vysokorychlostní, plně automatizovaná purifikace
  • Purifikace jakéhokoli vzorku z jakéhokoli zdroje
  • Již hotové i vlastní protokoly
  • Snadné ovládání prostřednictvím přístroje nebo externího počítače
KingFisher™ Flex nabízí vysoce univerzální, automatizované zpracování magnetických mikročástic pro purifikaci DNA/RNA, proteinů nebo buněk prakticky z jakéhokoli zdroje. Systém je schopen zpracovávat objemy od 20 do 5000 μl v závislosti na magnetické hlavici, a to destičky s 96 nebo 24 jamkami. Systém KingFisher Flex se dodává s předdefinovanými protokoly, ale umožňuje i vytvoření vlastních protokolů pro speciální aplikace.