Tisk…
Pipety dělené, BLAUBRAND®, třída A
Dodavatel: Brand
27702 27704
612-1101EA 307 CZK
612-1101 612-5407
Pipety dělené, BLAUBRAND®, třída A
Pipety Pipety graduované
AR-Glas®.
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
  • nevhodné pro bavlněné ucpávky
  • včetně jednoho certifikátu šarže
  • na vyžádání též k dispozici s certifikátem výrobce, certifikátem dle USP nebo kalibračním certifikátem DAkks
Error limits (tolerance)/subdivision according DIN 12689
Certifikace: Chybové limity (tolerance)/podílky dle DIN 12689. značení DE-M.