Tisk…
Standard prismatic optical bench, DidaFirst
Dodavatel: DIDALAB
POF010122 POF010124 POF010125 POF010126 POF010112 POF010110
DIDAPOF010122EA 5240 CZK
DIDAPOF010122 DIDAPOF010124 DIDAPOF010125 DIDAPOF010126 DIDAPOF010112 DIDAPOF010110
Standard prismatic optical bench, DidaFirst
Materiály výukové Materiály pro výuku fyziky Aktivity pro výuku optiky
Economical, recent design of prismatic optical bench
  • Anodised aluminium
  • Graduated
  • Adjustable feet available