Tisk…
Filtrační destičky AcroPrep™ Advance, 96-jamek, pro purifikaci proteinů
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8129 8072 8071 8039 8130 8172 8171 8022
738-0117EA 5330 CZK
738-0117 738-0114 738-0113 518-0024 738-0118 738-0128 738-0127 738-0197
Filtrační destičky AcroPrep™ Advance, 96-jamek, pro purifikaci proteinů
Mikrodestičky Destičky filtrační
Portfolio filtračních destiček AcroPrep™ Advance zahrnuje různé druhy membrán a velikosti pórů, tím poskytuje nejlepší možné přípravy široké škály vzorků a vysoký výkon screeningových aplikací. Filtrační destičky AcroPrep™ Advance jsou ideální pro koncentraci, čištění a odsolení proteinů a peptidů; aplikace na bázi kuliček a chromatografické aplikace na bázi pryskyřice; hrubé frakcionace a klarifikace lyzátu; a běžné filtrace.
  • membrána Supor® nabízí optimální podporu pro zadržení chromatografickéch pryskyřic, zatímco umožňuje hladký průtok pufrů; membránaMustang® vydrží vysoké průtoky pro rychlou purifikaci biomolekul
  • geometrie jamek zajišťuje rychlou, jednotnější filtrační rychlost přes destičku se sníženým zadrženým objemem
  • geometrie jamek na výstupu minimalizuje vylití vzorku a jeho ztrátu během inkubace
  • nízká nespecifická vazba - vnitřní vlastnosti destičky brání cílovým molekulám se vázat na destičku
96-jamkové filtrační destičky AcroPrep™ advance, pro purifikaci proteinů: Aplikace zahrnují vysoce výkonou purifikaci proteinů, screening chromatografických pryskyřic, screening chromatografických podmínek, frakcionace proteinů a čištění protilátek.