Tisk…
Filrační destičky AcroPrep™ Advance, 96-jamek, pro multiplexing
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8019 8049 8029 8027
518-0022EA 7220 CZK
518-0022 738-0111 518-0023 518-0025
Filrační destičky AcroPrep™ Advance, 96-jamek, pro multiplexing
Mikrodestičky Destičky filtrační
Portfolio filtrační destiček AcroPrep™ Advance zahrnuje různé typy membrán a velikosti pórů, proto poskytují nejlepší možnou přípravu široké škály vzorků a vysoce průchozí screeningové aplikace. Filtrační destičky AcroPrep™ Advance jsou ideální pro koncentraci, čištění a odsolení proteinů a peptidů; aplikace založené na bázi kuliček a chromatografické aplikace založené na bázi pryskyřice; hrubou frakcionaci a klarifikaci lyzátu; a běžnou filtraci.
  • hladká stěna jamky poskytuje účinnou obnovu kuliček a zajišťuje reprodukovatelné výsledky
  • vysoce výkonné