Tisk…
Filtrační destičky, 96-jamek, pro ultrafiltraci, AcroPrep™ Advance
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8034 8036 8035 8033 8166 8165 8164 8163
518-0032EA 12890 CZK
518-0032 518-0029 518-0028 518-0027 738-0126 738-0125 738-0124 738-0123
Filtrační destičky, 96-jamek, pro ultrafiltraci, AcroPrep™ Advance
Mikrodestičky Destičky filtrační
Portfolio filtračních destiček AcroPrep™ Advance zahrnuje různé druhů membrán a velikosti pórů, pro poskytnutí nejlepší možné přípravu široké škály vzorků a vysokého výkonu screeningových aplikací. Filtrační destičky AcroPrep™ Advance jsou ideální pro koncentraci, purifikaci a odsolení proteinů a peptidů; aplikace založené na bázi kuliček a chromatografické aplikace založené na bázi pryskyřice; hrubou frakcionaci a klarifikaci lyzátu; a běžné filtrace.
  • rychlé obnovení biomolekul - u membrán Omega® je běžným výsledkem ≥90% obnova cílových biomolekul
  • geometrie jamek zajišťuje rychlejší, jednotnější filtrační rychlosti přes destičku se sníženým zadrženým objemem pro maximální obnovu vzorku
  • nízká nespecifická vazba - vnitřní vlastnosti destičky a membrány brání cílovým molekulám od vazby na destičku
AcroPrep™ Advance 96-jamkové filtrační destičky pro ultrafiltraci: Aplikace zahrnují separaci dle velikosti, vyčištění PCR, purifikaci nukleových kyselin a separaci proteinů.