Tisk…
Filtrační destičky, 96-jamek, pro vyčištění lyzátu, AcroPrep™ Advance
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8075 8040 8275 8175
518-0031EA 9780 CZK
518-0031 518-0030 738-0133 738-0129
Filtrační destičky, 96-jamek, pro vyčištění lyzátu, AcroPrep™ Advance
Mikrodestičky Destičky filtrační
Portfolio filtračních desek The AcroPrep™ Advance zahrnuje různé druhy membrán a velikostí pórů, které poskytují nejlepší možnou přípravu široké škály vzorků a vysoce propustné screeningové aplikace. Filtrační destičky AcroPrep™ Advance jsou ideální pro koncentraci, čištění a odsolení od proteinů a peptidů; aplikace založené na bázi kuliček a chromatografické aplikace na bázi pryskyřice; hrubé frakcionace a klarifikace lyzátu; a běžnou filtraci.
  • Integrovaný předfiltr zajišťuje konzistentní filtraci vzorků s vysokou úrovní hrubých částic
  • geometrie jamek zajišťuje rychlé, jendotnější filtrační rychlosti přes destičku se sníženým zadrženým objemem
  • geometrie jamek na výstupu poskytuje přímý tok vzorků do zásobní desky bez obav o křížovou kontaminaci
  • biologicky inertní materiály umožňují klarifikaci většiny druhů lyzátů bez ztráty cílových molekul
96-jamkových filtračních desek AcroPrep™ Advance pro vyčištění lyzátu: Aplikace zahrnují odstraněníl bakteriálních zbytků před purifikací plasmidu, odstranění bakterií a zbytků buněk před purifikací proteinů a vyčištění od hrubých částic.