Tisk…
Filtrační destičky AcroPrep™ Advance, 96-jamek, pro čištění DNA
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8132 8032
738-0120EA 4820 CZK
738-0120 738-0108
Filtrační destičky AcroPrep™ Advance, 96-jamek, pro čištění DNA
Mikrodestičky Destičky filtrační
Portfolio filtračních destiček The AcroPrep™ Advance zahrnuje různé typy membrán a velikosti pórů a proto poskytuje nejlepší možné přípravy širokých škál vzorků a vysoce průchodné screeningové aplikace. Filtrační destičky AcroPrep™ Advance jsou ideální pro koncentraci, čištění a odsolení proteinů a peptidů; aplikace na bázi kuliček a chromatografické aplikace na bázi pryskyřice; hrubou frakcionaci a klarifikaci lyzátu; a běžnou filtraci.
  • vysoká vazebná kapacita - optimalizovaná pro maximální vazbu a výtěžek DNA z různých druhů vzorků
  • geometrie jamek snižuje zadržovací objem a zajišťuje vysokou obnovu DNA
  • geometrie jamek na výstupu poskytuje přímý tok vzorků do zásobní desky bez obav o křížovou kontaminaci
  • optimalizovaná membrána zajišťuje vysoký výtěžek DNA bez obsahu kontaminantů pro návazné aplikace
  • automatizace kompatibilní - vyrobeny ve shodě s pokyny SBS, které umožňují celkové čištění DNA provést na automatickém zařízení
AcroPrep™ Advance 96-jamkové filtrační destičky pro purifikaci DNA: Aplikace zahrnují čištění DNA od plasmidu a genomickou purifikaci DNA.