Tisk…
VWR® Smart & Comfort line, Židle, Office chair
Dodavatel: VWR Collection
132-0686EA 9440 CZK
132-0686 132-0693 132-0694 132-0696 132-0690 132-0697 132-0701 132-0695 132-0687 132-0689 132-0688 132-0691 132-0698 132-0699
VWR® Smart & Comfort line, Židle, Office chair
Židle
Pracovní židle s all-inclusive ergonomií: sklon sedáku, výška sedáku, výška opěradla a synchronní mechanismus s regulací hmotnosti. Synchronní technologie s regulací hmotnosti: Sklon sedáku a opěradla se automaticky přizpůsobí aktuálnímu držení těla. K dispozici je systém plynulé regulace hmotnosti, který zajišťuje, že opěradlo reaguje podle toho, jak velký tlak je vyvíjen. Je zvláště užitečné v případech, kdy dochází k častým změnám pracovní polohy.
  • Pohodlné čalounění o tloušťce 8 cm
  • Integrovaná bederní opěrka
  • Odolný, ale měkký, pohodlný a prodyšný látkový potah (k dispozici v různých barvách)
  • Opěradlo a sedák nastavitelné na výšku a sklon
  • Základna z leštěného hliníku
Kluzáky: jsou vyrobeny z plastu, který je odolný proti opotřebení a má velkou styčnou plochu, která nabízí vysoký stupeň stability.
Kolečka: dvojitá kolečka s citlivou brzdou na zatížení, můžete si vybrat vhodná kolečka pro váš typ podlahy, všechny židle jsou standardně dodávány s měkkými pro tvrdé podlahy, k dispozici jsou i tvrdá pro měkké podlahy.
Technologie Stop&go: pokud je sedadlo židle nastaveno výše než 650 mm, z bezpečnostních důvodů nesmí být obsazená židle pohyblivá - s novými kolečky, která jsou vybavena technologií stop&go, je židle mobilní pouze tehdy, pokud na ní nikdo nesedí.
The Comfort models have a higher backrest than the Smart models.
EN 1335
Certifikace: EN 1335