Tisk…
VWR® Mr. Lab cleanroom line, Židle a stoličky
Dodavatel: VWR Collection
132-0421EA 17630 CZK
132-0421 132-0422 132-0503
VWR® Mr. Lab cleanroom line, Židle a stoličky
Židle
All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
  • Gas-lift seat height adjustment
  • Adjustable backrest height and inclination
  • Sealed upholstery, with special foam technology, in artificial leather covering, washable and disinfectant-proof
  • Materials suitable for use in cleanrooms
  • Smooth, sealed surfaces
  • Encapsulated mechanisms
  • Electrostatic discharge measures
Kluzáky: jsou vyrobeny z plastu, který je odolný proti opotřebení a má velkou styčnou plochu, která nabízí vysoký stupeň stability.
Kolečka: dvojitá kolečka s citlivou brzdouMore Product Information