Tisk…
VWR® All-In-One line, Židle, stoličky, řady
Dodavatel: VWR Collection
132-0405EA 7810 CZK
132-0405 132-0406 132-0407 132-0498
VWR® All-In-One line, Židle, stoličky, řady
Židle
Všechny židle jsou vybaveny křížovou základnou, která je vyrobena z trubek z vysoce pevné oceli, takže je robustní a pevná. Plochý design snižuje riziko přepadnutí.
  • Kompletní hygienický design, snadno se čistí a dezinfikuje
  • Nastavení výšky sedáku pomocí plynového zvedáku
  • Nastavení sklonu sedadla
  • Opěradlo nastavitelné na výšku a sklon
Kluzáky: jsou vyrobeny z plastu, který je odolný proti opotřebení a má velkou styčnou plochu, která nabízí vysoký stupeň stability.
Pojezdová kolečka: dvojitá kolečka s citlivou brzdou na zatížení, můžete vybrat pro svůj typ podlahy. Všechny židle jsou standardně dodávány s měkkými kolečky pro tvrdé podlahy. K dispozici jako volitelné příslušenství jsou také tvrdá kolečka.
Technologie Stop&Go: pokud je sedadlo židle nastaveno výše než 650 mm, nesmí být z bezpečnostních důvodů obsazená židle pohyblivá. S novými kolečky, která jsou vybavena technologií stop&go, je židle mobilní pouze tehdy, pokud na ní nikdo nesedí.
Příjemná a měkká PU pěna odolná vůči agresivním kapalinám. Stálý kontakt zádové opěrky s páteří zajišťuje dynamické sezení, ergonomický tvar zádové opěrky je vhodný pro zajištění správného držení těla (zad).
Conform to security level S2, GMP
Certifikace: Laboratorní židle splňují bezpečnostní úroveň S2, GMP.