Tisk…
Regulátory pro chlazení a ohřev vzduchu, Versaflo™ V-100E/V-200E
Dodavatel: 3M
V200E V100E
111-2224EA 44120 CZK
111-2224 111-2223
Regulátory pro chlazení a ohřev vzduchu, Versaflo™ V-100E/V-200E
Polomasky a filtrační respirátory Systémy polomasek
Tyto regulátory pro chlazení a ohřev vzduchu jsou ideální pro individuální chlazení nebo ohřev přiváděného vzduchu uživatele až na 28 °C. Dobrá volba pro pracovníky, kteří jsou vystaveni nepříjemně vysoké nebo nízké teplotě a navíc ještě vysoké koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu.
  • integrovaná varovná píšťalka pro nízký průtok vzduchu
  • přípojka stlačeného vzduchu
  • montáž na opasek s izolační vložkou
  • pracovní tlak 4 až 6 bar
  • objem vzduchu 170 až 600 L/min
  • nastavitelný regulátor teploty
Certifikace: EN 14594 2A/B nebo EN 14594 3A/B (v závislosti na přilbě)