Tisk…
Váhy průmyslové, řada Explorer®
Dodavatel: OHAUS
30057068 30057069 30078073 30078074 30078075 30078076 30057067 30078072 30078077 30100518 30100519 30100520
611-4974EA 174180 CZK
611-4974 611-4975 611-4977 611-4978 OHAU30078075 OHAU30078076 611-4973 611-4976 OHAU30078077 OHAU30100518 OHAU30100519 OHAU30100520
Váhy průmyslové, řada Explorer®
Váhy
Stolní váhy s velkou plochou, které mají dotykový displej, pokročilou technologii vážení a bezdotykové senzory. Snadno ovladatelnou řídicí jednotku lze namontovat na základnu, nad základnu na volitelný sloupek, na stěnu nebo na vzdálené místo (až do vzdálenosti 3 m pomocí volitelného kabelu). Funkce nastavení a základní obsluhu zpříjemňuje dotykový displej s univerzálními ikonami a informačními výzvami. Obsluha má navíc možnost použití bezdotykových senzorů, které při manipulaci s citlivými vzorky umožňují ovládání bez použití rukou. Váhy disponují několika režimy použití od základního vážení až po aplikace SQC, to vše při krátké době stabilizace a s optimalizovanými výkonnostními specifikacemi.
  • Barevný dotykový displej s nastavením pozorovacího úhlu v odnímatelné řídicí jednotce
  • Pokročilá technologie vážení s dobou stabilizace kratší než 1 s
  • Ikonová nabídka pro snadnou navigaci k požadovaným funkcím
  • Interní kalibrace AutoCal™
  • Dva multifunkční bezdotykové senzory pro ovládání základních nebo uživatelem volitelných funkcí bez použití rukou
  • Kompatibilita se systémem LIMS
Tělo váhy (bez terminálu) má krytí IP 54.