Tisk…
Láhve, francouzské čtvercové, čiré, WHEATON®
Dodavatel: DWK Life Sciences
W216885 W216883 W216884
WHEAW216885EA 3030 CZK
WHEAW216885 WHEAW216883 WHEAW216884
Láhve, francouzské čtvercové, čiré, WHEATON®
Láhve Láhve skleněné
Francouzské čtvercové láhve vyrobené z čirého sodnovápenatého skla, které vyhovuje požadavkům USP typu III. Konstrukce umožňuje plné využití libovolné skladovací plochy, což maximalizuje efektivitu prostoru. Každé balení lahví je komfortně zabaleno s připevněnými uzávěry k udržení čistoty. Kartonové přepážky chrání lahve před poškrábáním během přepravy a jsou užitečné pro ukládání vzorků. Každé balení láhví obsahuje štítek pro popisek o nebezpečnosti a pojistné těsnění proti otevření, pokud je požadován štítek a/nebo těsnění. Extra šroubovací uzávěry lze zakoupit separátně.
Informace pro objednávání: Uzávěry jsou dodávány připojené na láhvi.