Sterilizátor splňuje všechny příslušné normy a nařízení pro zdravotnická zařízení a spolehlivě provede všechny programové kroky, nezávisle na vsázce a objemu komory. Díky funkci SetpointWAIT je kdykoliv možné provést validaci sterilizátoru. Funkce SetpointWAIT zaručuje, že program pokračuje pouze za předpokladu, že bylo dosaženo nastavené hodnoty teploty. Precizní dodržení doby sterilizace zaručuje kompletní zničení velice odolných mikroorganismů ve všech případech, nezávisle na typu vsázky a objemu komory. Funkce může být využita i s přídavnými teplotními čidly Pt100, která mohou být umístěna na libovolném místě. Sterilizace je zahájena teprve poté, co bylo dosaženo nastavené hodnoty teploty ve všech měřených bodech - to je ve vsázce. Sterilizátor je vhodný i pro aplikace depyrogenizace horkým vzduchem. Modely SF plus jsou vybaveny dvěma displeji - TwinDISPLAY
- nucená cirkulace vzduchu
- izolované nerezové dveře se zamykáním na dva západy
- systém autodiagnostiky pro analýzu
- chyb při výpadku proudu jsou programy uloženy
- interní datový záznamník s kapacitou ukládání minimálně 10 let software
- AtmoCONTROL pro čtení záznamů, zpracování a organizaci údajů prostřednictvím ethernetového rozhraní (možnost stažení bezplatné zkušební verze)
- digitální časovač pro odpočet času, nastavitelný od 1 minuty do 99 dní ovládací panel
- ControlCOCKPIT pro provoz a nastavení všech parametrů
- dvojitá ochrana před nadměrnou teplotou
Materiál: Vyrobeno z nerezové oceli, vyztužený interiér lze snadno čistit, ve čtyřech stěnách jsou integrované topné okruhy Zadní kryt je vyroben z pozinkované oceli.
Jednotka se dvěma displeji - TwinDISPLAY - disponuje funkcemi HeatBALANCE, AutoSAFETY, funkcí pro ochranu zařízení prostřednictvím funkce uživatelského ID, je vybavena USB portem a lze nastavit individuální limitní hodnoty teploty a vlhkosti. Díky ethernetovému rozhraní na zadní straně přístroje můžete prohlížet záznamy protokolů, nahrávat a využívat programy nebo se přihlašovat online.
Digitální časovač odpočítává od nastavené hodnoty, nastavitelný od 1 minuty do 99 dní. Software AtmoCONTROL na USB disku umožňuje programování, správu a transfer programů prostřednictvím ethernetového rozhraní nebo USB portu. Na ovládacím panelu Control COCKPIT můžete nastavit němčinu, angličtinu nebo španělštinu.
Certifikace: Elektronická ochrana před překročením teploty TWW/TWB (třída ochrany 3.1 nebo 2 respektive 3.3 pro jednotky s aktivním chlazením) a mechanický omezovač teploty TB (třída ochrany 1) dle DIN 12 880 Zdravotnický prostředek třídy IIa v souladu se směrnicí 93/42/EHS.
Informace pro objednávání: Supplied without shelves, please order required shelves, stainless steel grids or trays separately. For all chamber volumes > 53 litres, a minimum of 2 shelves or grids must be ordered in addition.