Tisk…
Vzorkovač vzduchu, SAS Super IAQ
Dodavatel: VWR Collection
710-1048EA 91000 CZK
710-1048 710-2149
Vzorkovač vzduchu, SAS Super IAQ
Vzorkovače Vzorkovače vzduchu
Dosahuje zařízení SAS Super IAQ stejné účinnosti, což je doloženo naměřeným zkušebním testem provedeným v CAMR-UK (Centrum pro aplikovanou mikrobiologii & výzkum).
  • Zařízení představuje řešení pro mikrobiologické sledování vzduchu pro pracovníky v zemědělsko-potravinářském odvětví
  • Zařízení je plně vybaveno doplňky umožňujícími odebírat vzorky pro mikrobiologické stanovení vzduchu
  • Snadné použití a úspora času, nízké provozní náklady
Tento model zařízení je speciálně navržen pro použití při stanovení kvality vzduchu v uzavřených prostorech (IAQ – Indoor Air Quality). Konkrétně toto zařízení je velmi lehké a odolné a schopné pracovat v jakémkoli prostředí. Zařízení je vhodné pro pracovníky z odvětví environmentální hygieny a ze zemědělsko-potravinářského odvětví.
Informace pro objednávání: Systém neobsahuje příslušenství. Nabíječku, nasávací hlavy, přepravní pouzdro a dálkové ovládání je nutné objednat samostatně.