Tisk…
VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Dodavatel: VWR Collection
710-0867EA 227640 CZK
710-0867 710-0866
VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Vzorkovače Vzorkovače vzduchu
Pokud je kontaminace prostředí velmi nízká a počet vzorků ke zpracování vysoký, může při výběru přístroje SAS hrát významnou roli doba provozu. Řešením jsou dvě vzorkovací hlavice, které pracují současně a odeberou 1000 litrů vzduchu za méně než 3 minuty.
  • Jednoduché tělo se dvěma nasávacími hlavami
  • Všechny návody jsou k dispozici na USB klíči
  • Návod k použití v šesti různých jazycích
Dvě vzorkovací hlavy, které pracují současně, navíc umožňují získat statisticky reprezentativní výsledky, pokud je na obou miskách použité stejné kultivační médium. Použití dvou odlišných médií při jednom vzorkovacím cyklu je rovněž možné (například CBT, kvasinky a plísně). Současné vzorkování pomocí dvou hlav může zkrátit dobu potřebnou k odebrání vzorků na polovinu.
Certifikace: ISO 14698 a USP 1116 Pharmacopoeia.
Informace pro objednávání: Pro kompletní systém objednejte si vzorkovač, který potřebujete, nabíječku akumulátoru a příslušnou hlavu.