Tisk…
VWR® SAS Super ISO Air Samplers
Dodavatel: VWR Collection
710-2087EA 189960 CZK
710-2087 710-2088 710-2089 710-2090
VWR® SAS Super ISO Air Samplers
Vzorkovače Vzorkovače vzduchu
SAS Super ISO 100 a SAS Super ISO 180 se liší průtokem vzduchu; tato volba závisí na aplikaci a umožňuje kontinuální nebo sekvenční odběr vzorků od několika minut do několika hodin. Data mohou být ukládána do samotného přístroje SAS nebo na jakýkoli vzdálený počítač.
  • Provedení brání turbulencím v jednosměrném průtoku vzduchu a opětovnému nasávání testovaného vzduchu
  • Přenosné a snadno umístitelné, s dlouhodobou životností, dobíjecí baterie
  • Všechny příručky jsou dostupné na USB flash disku v šesti jazycích
  • Mikro USB pro stahování dat a konfigurace přístroje
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Vzorkovací hlavice Hliník, nerezová ocel nebo plast (s certifikací, připraveno k použití)
Š×H×V 120×125×275 mm
Hmotnost 1,8 kg