Tisk…
Rukavice odolné proti teplu, TempDex 710
Dodavatel: MAPA
34710021 34710027 34710039
112-5102EA 286 CZK
112-5102 112-5100 MAPA34710039
Rukavice odolné proti teplu, TempDex 710
Rukavice
Tyto nitrilové rukavice se vzorkem s bezešvou textilní výztuhou nabízí vysokou manipulační zručnost a ochranu před teplem.
  • Tenké, anatomicky tvarované rukavice nabízející dobrou manipulační zručnost
  • Vynikající odolnost proti oděru: prodloužená životnost
  • Speciální nitrilová úprava povrchu usnadňující práci ve středně mastném prostředí
  • Zdrsnění ve formě vystouplých bodů zlepšující izolaci a jistotu úchopu
  • Odolnost proti teplu při kontaktní teplotě až do 125 °C
Ideální pro manipulaci s kompozitními materiály po tepelném zpracování, manipulaci s formami v keramickém průmyslu, manipulaci s rozžhavenou ocelí po sváření nebo pro manipulaci s horkým potrubím. Jsou vhodné také pro práci při údržbě topenářských potrubí a zařízení.
Certifikace: EN 388:2016 (4111X), EN 407 (X1XXXX); kat. II