Tisk…
bromfenolová modř solution Reag. Ph. Eur. 1012801
Dodavatel: VWR Chemicals
87794.180EA 1460 CZK
87794.180_DP 87794.180_T 87794.180 87794.180DP
bromfenolová modř solution Reag. Ph. Eur. 1012801
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9