Tisk…
Sodium hydroxide monohydrate, Suprapur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06466.0050 1.06466.0500
1.06466.0050EA 4100 CZK
1.06466.0050 1.06466.0500
Sodium hydroxide monohydrate, Suprapur®, Supelco®
Sodium hydroxide monohydrate
Vzorec: HNaO·1H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149229
CAS číslo: 12200-64-5
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1100 g/l (20 °C)
Molar Mass 58.01 g/mol
Boiling Point 1400 °C
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material