Tisk…

Chloristan sodný monohydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

LACH30448EA 0 CZK
LACH30448
Chloristan sodný monohydrát
Chloristan sodný monohydrát
Vzorec: NaClO₄·H₂O
MW: 140,46 g/mol
Bod tání: 130 °C
Hustota: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149164
CAS číslo: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR