Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
62026010M1000
62026010L0010
LACH62026010M1000EA
280
CZK
LACH62026010M1000
LACH62026010L0010
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok
Thiosíran sodný
Vzorec:
Na₂S₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS číslo: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |