Tisk…
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
40167AP0G0250 40167AP0G0050
LACH40167AP0G0250EA 0 CZK
LACH40167AP0G0250 LACH40167AP0G0050
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate
Vzorec: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
MW: 667,88 g/mol
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167056
CAS číslo: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706