Kryštálová violeť
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
40170DP0G0100
40170DP0G0010
40170DP0G0025
LACH40170DP0G0100EA
0
CZK
LACH40170DP0G0100
LACH40170DP0G0010
LACH40170DP0G0025
Kryštálová violeť
Kryštálová violeť
Vzorec:
C₂₅H₃₀ClN₃ MW: 407,99 g/mol Bod tání: 189…194 °C Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011750 CAS číslo: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04406 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...