Tisk…

EDTA čtyřsodná sůl hydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate, Kestranal® 4S hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate, Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate xhydrate, Edetic acid tetrasodium salt hydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate

40076CP0G0050 40076CP0G1000
LACH40076CP0G0050EA 0 CZK
LACH40076CP0G0050 LACH40076CP0G1000
EDTA čtyřsodná sůl hydrát
EDTA čtyřsodná sůl hydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150025
CAS číslo: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR